Learn More
Sampling Systems™ Eisbohrer
Artikelnummer. 15889371 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15889371
Marke: Sampling Systems™ 6005A500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die scharfen Sägezähne machen das Instrument geeignet für gefrorene Produkte wie Fleisch. Der Sampling Systems™ Eisbohrer ist ein robuster und effizienter Probenehmer, der sich ideal für die Probenahme aus Eis und wachsartigen Produkten eignet.
  • Geeignet für Eis, Wachs und ähnliche Materialien
  • 316 Edelstahl
  • Drehen Sie den Probenehmer, während er in das Produkt gedrückt wird
  • Die scharfe Kante wird in das Produkt geschnitten und die Probe wird im Röhrchen abgelagert
  • Drücken Sie die Entladestange entlang des Eisbohrers nach unten, um die Probe zu entnehmen
Spezifikation
Produkttyp Eisbohrer
Material Edelstahl (316)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eis, Wachs und ähnliche Materialien
Abmessungen (L x B) 500 x 25 mm
Länge (metrisch) 500 mm
Breite (metrisch) 25 mm