Learn More
Sampling Systems™ Eis-Probenehmer
Artikelnummer. 15869371 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
550 mm
1.050 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
15869371 550 mm 1 Stück
15849371 1.050 mm 1 Stück
15859371 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15869371 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 6000A550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.12 €
    293.83 € / 1 Stück
    Sparen 76.29 €
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die scharfe Schneide hilft, das Instrument in das Material einzugraben. Der Sampling Systems™ Eisprobenehmer ist ideal für die Probenahme von harten Materialien wie gefrorenen Stoffen oder Wachs.
  • Einzelpunkt-Probenehmer
  • 316 Edelstahl
  • Wenn der Probennehmer in das Produkt geschoben wird, drehen Sie den Griff
  • Die Rolle wird in das Produkt geschnitten und die Probe wird in der Probensammelkammer abgelegt
  • Durch das Entfernen des Zylinders kann auf die Probe zugegriffen werden
Spezifikation
Produkttyp Eis-Probenehmer
Material Edelstahl (316)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 50 ml
Größe 40 mm Probenkopfdurchmesser
Länge (metrisch) 550 mm