Learn More
ICH/USP Oral Target Elements Standard A: Hg @ 30; As @ 15; Cd, Pb @ 5 μg/mL in 2% HNO3, VHG™
Beschreibung
ICH/USP Oral Target Elements Standard A: Hg @ 30; As @ 15; Cd, Pb @ 5 μg/mL in 2% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cadmium/Lead/Arsenic/Mercury |
| CAS | 7440-43-9, 7439-92-1, 7440-38-2, 7439-97-6 |
| Verfahren | ICP/ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Cadmium/Lead/Arsenic/Mercury |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cadmium 5 μg/mL/Lead 5 μg/mL/Arsenic 15 μg/mL/Mercury 30 μg/mL |