Learn More
ICH/USP Parenteral Combined-1 Target Elements: Mo @ 1500, Cr @ 1100, Ba @ 700, Sn @ 600, Cu @ 300, Li @ 250, Sb @ 90, Se @ 80, Ag @ 10, Tl @ 8 μg/ml in 5% HNO3, tr. HF, VHG™
Artikelnummer. 30002992
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30002992 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30002992 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGICHUSPTELF100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
ICH/USP Parenteral Combined-1 Target Elements: Mo @ 1500, Cr @ 1100, Ba @ 700, Sn @ 600, Cu @ 300, Li @ 250, Sb @ 90, Se @ 80, Ag @ 10, Tl @ 8 μg/ml in 5% HNO3, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium/Silver/Selenium/Antimony/Lithium/Copper/Tin/Barium/Chromium/Molybdenum
CAS 7440-28-0, 7440-22-4, 7782-49-2, 7440-36-0, 7439-93-2, 7440-50-8
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thallium/Silver/Selenium/Antimony/Lithium/Copper/Tin/Barium/Chromium/Molybdenum
Versandbedingung Raumtemperatur
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Thallium 8 μg/mL/Silver 10 μg/mL/Selenium 80 μg/mL/Antimony 90 μg/mL/Lithium 250 μg/mL/Copper 300 μg/mL/Tin 600 μg/mL/Barium 700 μg/mL/Chromium 1100 μg/mL/Molybdenum 1500 μg/mL