Learn More
R&D Systems™ ICI 204,448 hydrochloride
Beschreibung
ICI 204,448 hydrochloride is a peripherally acting κ agonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (RS)-[3-[1-[[(3,4-Dichlorophenyl)acetyl]methylamino]-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]phenoxy]acetic acid hydrochloride |
| CAS | 121264-04-8 |
| Prozentgehaltsbereich | >98% |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeit | Soluble to 100mM in DMSO |
| Produktlinie | Tocris |
| Summenformel | C23H26Cl2N2O4.HCl |
| Formelmasse | Observed MW: 501.84 |
Nur für Forschungszwecke