Learn More
ICOS Antibody (669238), DyLight 680, R&D Systems™
Artikelnummer. 18048133 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18048133 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18048133 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. MAB69752FR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.53 €
    593.25 € / 100 Mikroliter
    Sparen 58.28 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mouse Monoclonal Antibody
ICOS Monoclonal specifically detects ICOS in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ICOS
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 669238
Konjugat DyLight 680
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850
Gensymbole ICOS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Partial recombinant human ICOS protein (amino acids 21-141) [UniProt Q9Y6W8]
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29851
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Produktlinie R&D Systems