missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ICOS Antibody (CL14825) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-26840JF669
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ICOS Monoclonal antibody specifically detects ICOS in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| ICOS | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule, AILIMCD278, CD278 antigen, CVID1, inducible costimulator, inducible T-cell costimulator, inducible T-cell co-stimulator, MGC39850 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9Y6W8, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| 29851 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| CL14825 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur