Learn More
ICP-AES CRQL Lösung 1: Be, Cd @ 5; Ag, Cr, Pb @ 10; As, Mn @ 15; Cu, Tl @ 25; Sie sind 35 Jahre alt; Ni @ 40; Co, V @ 50; Sb, Zn @ 60; Fe @ 100; Al, Ba @ 200 μg/ml in 5 % HNO3, tr. Weinsäure, VHG™
Beschreibung
ICP-AES CRQL Lösung 1: Be, Cd @ 5; Ag, Cr, Pb @ 10; As, Mn @ 15; Cu, Tl @ 25; Sie sind 35 Jahre alt; Ni @ 40; Co, V @ 50; Sb, Zn @ 60; Fe @ 100; Al, Ba @ 200 μg/ml in 5% HNO3, tr. Weinsäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Beryllium/Cadmium/Chromium/Lead/Silver/Arsenic/Manganese/Copper/Thallium/Selenium/Nickel/Cobalt/Vanadium/Antimony/Zinc/Iron/Aluminium/Barium |
| CAS | 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7440-22-4, 7440-38-2 |
| Verfahren | ICP |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Beryllium/Cadmium/Chromium/Lead/Silver/Arsenic/Manganese/Copper/Thallium/Selenium/Nickel/Cobalt/Vanadium/Antimony/Zinc/Iron/Aluminium/Barium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Solvent or Matrix | HNO3 verdünnen |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Beryllium 5 μg/mL/Cadmium 5 μg/mL/Chromium 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Silver 10 μg/mL/Arsenic 15 μg/mL/Manganese 15 μg/mL/Copper 25 μg/mL/Thallium 25 μg/mL/Selenium 35 μg/mL/Nickel 40 μg/mL/Cobalt 50 μg/mL/Vanadium 50 μg/mL/Antimony 60 μg/mL/Zinc 60 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Aluminium 200 μg/mL/Barium 200 μg/mL |