Learn More
ICP-AES CRQL Lösung 2: Ca, K, Mg, Na @ 5000 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Beschreibung
ICP-AES CRQL Lösung 2: Ca, K, Mg, Na @ 5000 μg/ml in 5% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| CAS | 7440-70-2, 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-23-5 |
| Verfahren | ICP |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Solvent or Matrix | HNO3 verdünnen |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Calcium 5000 μg/mL/Magnesium 5000 μg/mL/Potassium 5000 μg/mL/Sodium 5000 μg/mL |