Learn More
ICP, ICP-MS Multi-Elemente-Standard (19 Elemente) in 5 %-Salpetersäure (HNO3), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11419079 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419079 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11419079 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. ICP19A10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    627.41 €
    573.51 € / 100 Milliliter
    Sparen 53.90 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hergestellt aus Reinstmetallen oder Salzen, die vor der Herstellung durch Titration und ICP-MS getestet wurden
  • ISO/IEC 17025 für die Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Referenz: 264T)
  • ISO/IEC 17025 für die Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Referenz: 265C)
  • ISO/IEC 17025 für die Temperaturkalibrierung im Bereich von -196 bis +1200 °C (INAB-Referenz: 265 °C)
  • ISO/IEC 17025 für Dichtemessung (INAB-Referenz: 264T) mit oszillierendem U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
  • ISO/IEC 17025 für bestimmte komplexometrische Titrationen (INAB Ref: 264T)
  • GHS/OSHA-konform, REACH usw.
  • Dieses Produkt wird in einem hochkontrollierten Reinraum hergestellt (ISO 7) Umwelt, unter Verwendung von Reinstwasser (speziell aufbereitet für die Herstellung von Massenspektroskopie-Standards), dreifach destillierten Säuren und dreifach ausgelaugten, vorgereinigten Flaschen.
  • Die Titrimetrie und Spektroskopie werden mithilfe separater zertifizierter Referenzmaterialien (CRM) kontrolliert und ’kalibriert, sodass das Produkt über eine doppelte Rückverfolgbarkeit verfügt. NIST Normen, sofern verfügbar.
  • Alle Messunsicherheiten für dieses Produkt wurden gemäß den Eurachem/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten mit einem Konfidenzniveau von 95 % angegeben.
  • Mehrelementstandard (19 Elemente):
  • BeschreibungKonzentration
    Aluminium (Al)100 μg/ml (ppm)
    Barium (Ba)5 μg/ml  (ppm)
    Beryllium (Be)1 μg/ml  (ppm)
    Bismuth (Bi)200 μg/ml  (ppm)
    Bor (B)15 μg/ml  (ppm)
    Cadmium (Cd)20 μg/ml  (ppm)
    Chrom (Cr)25 μg/ml  (ppm)
    Cobalt (Co)20 μg/ml  (ppm)
    Kupfer (Cu)30 μg/ml  (ppm)
    Gallium (Ga)150 μg/ml  (ppm)
    Indium (In)200 μg/ml  (ppm)
    Eisen (Fe)15 μg/ml  (ppm)
    Blei (Pb)200 μg/ml  (ppm)
    Mangan (Mn)5 μg/ml  (ppm)
    Nickel (Ni)50 μg/ml  (ppm)
    Silber (Ag)50 μg/ml  (ppm)
    Strontium (Sr)1 μg/ml  (ppm)
    Thallium (Tl)40 μg/ml  (ppm)
    Zink (Zn)20 μg/ml  (ppm)
Spezifikation
Beschreibung Matrix: 5 % HNO₃
Verpackung HDPE dreifach ausgelaugt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Mehrere Elemente
Physikalische Form Flüssig
Konzentration Gemischte Konzentrationen jedes Elements
Verfahren ICP, ICP-MS, AA, Ionenchromatographie, XRF, Kationenmessung
Element Mehrere Elemente
Menge 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MULTIELEMENT ICP STANDARD
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid