Learn More
Kalibrierstandard 2 without Mercury für ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
Beschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| Ag | 10μg/ml |
| Al | 10μg/ml |
| As | 10μg/ml |
| Ba | 10μg/ml |
| Be | 10μg/ml |
| Bi | 10μg/ml |
| Ca | 10μg/ml |
| Cd | 10μg/ml |
| Co | 10μg/ml |
| Cr | 10μg/ml |
| Cs | 10μg/ml |
| Cu | 10μg/ml |
| Fe | 10μg/ml |
| Ga | 10μg/ml |
| In | 10μg/ml |
| K | 10μg/ml |
| Li | 10μg/ml |
| Mg | 10μg/ml |
| Mn | 10μg/ml |
| Na | 10μg/ml |
| Ni | 10μg/ml |
| Pb | 10μg/ml |
| Rb | 10μg/ml |
| Se | 10μg/ml |
| Sr | 10μg/ml |
| Tl | 10μg/ml |
| U | 10μg/ml |
| V | 10μg/ml |
| Zn | 10 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lösung 2 mit mehreren Elementen ohne Quecksilber |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
| Verfahren | ICP-MS |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
| Lösungstyp | Standard Solution |
| Typ | ICP/ICP-MS Standard |
| Solvent or Matrix | 5 % HNO3 |
| Menge | 125 ml |
| Güte | ICP-Spurenanalytik/ICP-MS |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- multi-element solution 2
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch