Learn More
Kalibrierstandard 5 für ICP/MS, SPEX CertiPrep ™
Artikelnummer. 15658275 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15658275 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15658275 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. CLMS5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.08 €
    203.45 € / 125 Milliliter
    Sparen 43.63 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Be10μg/ml
Bi10μg/ml
Ce10μg/ml
Co10μg/ml
In10μg/ml
Mg10μg/ml
Ni10μg/ml
Pb10μg/ml
U10 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lösung 5 mit mehreren Elementen
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
Verfahren ICP-MS
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standardlösung
Typ ICP/ICP-MS-Standard
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Menge 125 ml
Güte ICP/ICP-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Jede Komponente bei 10 μg/ml in 2 % HNO3:
Beryllium
Wismut
Cerium
Kobalt
Indium
Blei
Magnesium
Nickel
Uran
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch