Learn More
ICP-MS CRQL Lösung 2: Ag, As, Be, Cd, Co, Mn, Ni, Pb, Tl, V @ 10; Cr, Cu, Sb, Zn @ 20; Se @ 50; Ba @ 100 μg/ml in 5 % HNO3, tr. Weinsäure, VHG™
Artikelnummer. 17918709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17918709 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17918709 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGCRQL2MS100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
ICP-MS CRQL Lösung 2: Ag, As, Be, Cd, Co, Mn, Ni, Pb, Tl, V @ 10; Cr, Cu, Sb, Zn @ 20; Se @ 50; Ba @ 100 μg/ml in 5% HNO3, tr. Weinsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Vanadium/Antimony/Chromium/Copper/Zinc/Selenium/Barium
CAS 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-48-4, 7439-92-1, 7439-96-5
Verfahren ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Arsenic/Beryllium/Cadmium/Cobalt/Lead/Manganese/Nickel/Silver/Thallium/Vanadium/Antimony/Chromium/Copper/Zinc/Selenium/Barium
Versandbedingung Raumtemperatur
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Arsenic 10 μg/mL/Beryllium 10 μg/mL/Cadmium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Lead 10 μg/mL/Manganese 10 μg/mL/Nickel 10 μg/mL/Silver 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Vanadium 10 μg/mL/Antimony 20 μg/mL/Chromium 20 μg/mL/Copper 20 μg/mL/Zinc 20 μg/mL/Selenium 50 μg/mL/Barium 100 μg/mL