Learn More
ICP-MS KED Setup Solution: Co @ 10 μg/L; Ce @ 1 μg/L in 1% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30002934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30002934 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30002934 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLPENXKEDSUS250
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
ICP-MS KED Setup Solution: Co @ 10 μg/L; Ce @ 1 μg/L in 1% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cerium/Cobalt
CAS 7440-45-1, 7440-48-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cerium/Cobalt
Versandbedingung Raumtemperatur
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 250 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cerium 1 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL