Learn More
ICP-MS-Tuning/Massenkalibrierung Multi-Element-Mix 1A (Konzentrat): 7Li, Co, Y, Ce, Tl bei 10 µg/ml in 1 % HNO3, 0,5 % HCl, VHG™
Artikelnummer. 30003094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003094 500 mL 500 Milliliter
30003105 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003094 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLMSTNG5CONC500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
ICP-MS-Tuning/Massenkalibrierung Multi-Element-Mix 1A (Konzentrat): 7Li, Co, Y, Ce, Tl bei 10 µg/ml in 1 % HNO3, 0,5 % HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium/Cerium/Cobalt/Lithium/Thallium
CAS 7440-65-5, 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-93-2, 7440-28-0
Verfahren ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Yttrium/Cerium/Cobalt/Lithium/Thallium
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Yttrium 9.99 μg/mL/Cerium 10.01 μg/mL/Cobalt 10.02 μg/mL/Lithium 10.02 μg/mL/Thallium 10.04 μg/mL