Learn More
ICP-MS-Tuninglösung 2: Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y @ 10 µg/ml in 2 % HNO3, VHG™
Description
ICP-MS-Tuninglösung 2: Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y @ 10 µg/ml in 2 % HNO3
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Cerium/Cobalt/Lithium/Magnesium/Thallium/Yttrium |
| CAS | 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-93-2, 7439-95-4, 7440-28-0, 7440-65-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Cerium/Cobalt/Lithium/Magnesium/Thallium/Yttrium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Solvent or Matrix | HNO3 verdünnen |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cerium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Magnesium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL |