Learn More
ICP-MS-Optimierungslösung: Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Tl, Pb, Th @ 250 ug/L in 2 % HNO3, VHG™
Beschreibung
ICP-MS-Optimierungslösung: Be, Mg, Co, In, Ba, Ce, Tl, Pb, Th @ 250 ug/L in 2 % HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cerium/Lead/Thorium/Barium/Beryllium/Indium/Cobalt/Magnesium/Thallium |
| CAS | 7440-45-1, 7439-92-1, 7440-29-1, 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-74-6 |
| Verfahren | ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Cerium/Lead/Thorium/Barium/Beryllium/Indium/Cobalt/Magnesium/Thallium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Solvent or Matrix | HNO3 verdünnen |
| Menge | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cerium 250 μg/L/Lead 250 μg/L/Thorium 250 μg/L/Barium 250.1 μg/L/Beryllium 250.1 μg/L/Indium 250.1 μg/L/Cobalt 250.2 μg/L/Magnesium 250.2 μg/L/Thallium 250.2 μg/L |