Learn More
ICP-MS-Tuninglösung: Ce, Co, Li, Tl, Y @ 10 µg/ml in 2 % HNO3, VHG™
Beschreibung
ICP-MS-Tuning-Lösung: Ce, Co, Li, Tl, Y bei 10 µg/ml in 2 % HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cerium/Cobalt/Lithium/Thallium/Yttrium |
| CAS | 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-93-2, 7440-28-0, 7440-65-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Cerium/Cobalt/Lithium/Thallium/Yttrium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Solvent or Matrix | HNO3 verdünnen |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cerium 10 μg/mL/Cobalt 10 μg/mL/Lithium 10 μg/mL/Thallium 10 μg/mL/Yttrium 10 μg/mL |