Learn More
ICP-MS-Tuninglösung I: Ba, Be, Ce, Co, In, Li, Mg, Pb, Rh, Tl, U, Y bei 10 µg/ml in 2 % HNO3 / 5 % HCl, VHG™
Artikelnummer. 30003162
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003162 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30003162 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLPETSOL1100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
ICP-MS-Tuninglösung I: Ba, Be, Ce, Co, In, Li, Mg, Pb, Rh, Tl, U, Y bei 10 µg/ml in 2 % HNO3 / 5 % HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Barium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Magnesium/Rhodium/Thallium/Uranium/Yttrium
CAS 7440-39-3, 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7440-74-6, 7439-92-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Barium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Indium/Lead/Lithium/Magnesium/Rhodium/Thallium/Uranium/Yttrium
Versandbedingung Raumtemperatur
Solvent or Matrix Verdünne HNO3/HCl
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 1 μg/mL/Beryllium 1 μg/mL/Cerium 1 μg/mL/Cobalt 1 μg/mL/Indium 1 μg/mL/Lead 1 μg/mL/Lithium 1 μg/mL/Magnesium 1 μg/mL/Rhodium 1 μg/mL/Thallium 1 μg/mL/Uranium 1 μg/mL/Yttrium 1 μg/mL