Learn More
ICP-OES-Instrumentenkalibrierungsstandard 4: As, Tl @ 100 μg/ml; Cd, Pb, Se @ 50 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17948579
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17948579 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 17948579 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGISUPECAL4100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
ICP-OES-Instrumentenkalibrierungsstandard 4: As, Tl @ 100 μg/ml; Cd, Pb, Se @ 50 μg/ml in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic/Cadmium/Lead/Selenium/Thallium
CAS 7440-38-2, 7440-43-9, 7439-92-1, 7782-49-2, 7440-28-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Arsenic/Cadmium/Lead/Selenium/Thallium
Versandbedingung Raumtemperatur
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Arsenic 50 μg/mL/Cadmium 50 μg/mL/Lead 50 μg/mL/Selenium 50 μg/mL/Thallium 50 μg/mL