Learn More
ICP-OES-Instrumentenprüfstandard 3: K, P, S @ 100 μg/ml; As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc @ 20 μg/ml in 5% HCl, VHG™
Artikelnummer. 30003099
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003099 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003099 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGISUPECHKSTD3250
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
ICP-OES-Instrumentenprüfstandard 3: K, P, S @ 100 μg/ml; As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc @ 20 μg/ml in 5%iger HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Arsenic/Lanthanum/Lithium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Scandium/Sodium/Phosphorus/Potassium
CAS 7440-38-2, 7439-91-0, 7439-93-2, 7439-96-5, 7439-98-7, 7440-02-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Arsenic/Lanthanum/Lithium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Scandium/Sodium/Phosphorus/Potassium
Versandbedingung Raumtemperatur
Solvent or Matrix Verdünne HCl
Menge 250 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Arsenic 20 μg/mL/Lanthanum 20 μg/mL/Lithium 20 μg/mL/Manganese 20 μg/mL/Molybdenum 20 μg/mL/Nickel 20 μg/mL/Scandium 20 μg/mL/Sodium 20 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Potassium 100 μg/mL