Learn More
ICS Analytes Sub-B1: Be, Co, Cu, Mn @ 50; Ag, Cd, Ni, Pb, Zn @ 100 μg/ml in 5% HNO3, VHG™
Beschreibung
ICS Analytes Sub-B1: Be, Co, Cu, Mn @ 50; Ag, Cd, Ni, Pb, Zn @ 100 μg/ml in 5% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Beryllium/Cobalt/Copper/Manganese/Cadmium/Lead/Nickel/Silver/Zinc |
| CAS | 7440-41-7, 7440-48-4, 7440-50-8, 7439-96-5, 7440-43-9, 7439-92-1 |
| Verfahren | ICP |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Beryllium/Cobalt/Copper/Manganese/Cadmium/Lead/Nickel/Silver/Zinc |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | HNO3 verdünnen |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Beryllium 50 μg/mL/Cobalt 50 μg/mL/Copper 50 μg/mL/Manganese 50 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL |