Learn More
ICS Analytes Sub-B2: Ba, Cr, V @ 50 μg/ml in 20%iger HCl, VHG™
Beschreibung
ICS Analytes Sub-B2: Ba, Cr, V @ 50 μg/ml in 20%iger HCl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Barium/Chromium/Vanadium |
| CAS | 7440-39-3, 7440-47-3, 7440-62-2 |
| Verfahren | ICP |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Barium/Chromium/Vanadium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Verdünne HCl |
| Menge | 100 mL |