missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ICT Antibody (1E9), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-42633F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ICT Monoclonal specifically detects ICT in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA.
Spezifikation
| ICT | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| MRPL58 | |
| Recombinant human ICT1 (30-206aa) purified from E. coli | |
| 100 μL | |
| Cancer | |
| 3396 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| 1000000000 | |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| Digestion substraction 1, DS-1DS1, EC 3.1.1.29, immature colon carcinoma transcript 1, Immature colon carcinoma transcript 1 protein, peptidyl-tRNA hydrolase ICT1, mitochondrial | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur