Beschreibung
- Verwendung mit Standard-Bandspender
- Hochfester Klebstoff
- 10 Rollen pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mittelstarkes Klebeband |
| Farbe | Rot |
| Produkttyp | Beschriftetes ID-Klebeband |
| Anzeigetext | 66 mm lange Klebebandrolle mit der Beschriftung „Probenahme“ |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Dimensions (LxW) | 66 x 50 mm |
| Länge (metrisch) | 66 mm |
| Breite (metrisch) | 50 mm |