missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ID1 Antibody (CL11981) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-21206JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ID1 Monoclonal antibody specifically detects ID1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| ID1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| BHLHB24, bHLHb24DNA-binding protein inhibitor ID-1, Class B basic helix-loop-helix protein 24, dJ857M17.1.2, dJ857M17.1.2 (inhibitor of DNA binding 1, dominant negative helix-loop-helixprotein), ID, inhibitor of differentiation 1, Inhibitor of DNA binding 1, inhibitor of DNA binding 1, dominant negative helix-loop-helix protein | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P41134, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cell Markers | |
| 3397 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL11981 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur