missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ID1 Antibody (CL11995) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30289696 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30289696 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30289696

Marke: Novus Biologicals NBP315127AF647

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ID1 Monoclonal antibody specifically detects ID1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ID1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL11995
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BHLHB24, bHLHb24DNA-binding protein inhibitor ID-1, Class B basic helix-loop-helix protein 24, dJ857M17.1.2, dJ857M17.1.2 (inhibitor of DNA binding 1, dominant negative helix-loop-helixprotein), ID, inhibitor of differentiation 1, Inhibitor of DNA binding 1, inhibitor of DNA binding 1, dominant negative helix-loop-helix protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P41134, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3397
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.