missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ID2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18174882 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18174882 0.025 mg 25 Mikrogramm
18708383 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18174882 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP227194SS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

ID2 Polyclonal specifically detects ID2 in Human, Rat, Bovine, Chicken, Equine, Hamster, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ID2
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1-2ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence reported by customer review
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias BHLHB26, bHLHb26cell growth-inhibiting gene 8, Class B basic helix-loop-helix protein 26, DNA-binding protein inhibitor ID2, DNA-binding protein inhibitor ID-2, GIG8, helix-loop-helix protein ID2, ID2A, ID2H, inhibitor of differentiation 2, Inhibitor of DNA binding 2, inhibitor of DNA binding 2, dominant negative helix-loop-helix protein, MGC26389
Gensymbole ID2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A portion of amino acids 60-110 of human ID2 was used as the immunogen for this antibody.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3398
Testspezifität The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human, chimpanzee, orangutan, rhesus monkey, white-cheeked gibbon, macaque, golden hamster, and mouse, 94% in pig, panda, cow, horse, and rat, 89% in new world monkey, platypus, wild turkey, chicken and Japanese quail, 83% in zebra finch and opossum, and 61% homologous in Carolina anole.
Zielspezies Human, Rat, Bovine, Chicken, Equine, Hamster, Primate
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.