missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ID4 Antibody (PCRP-ID4-1A10), Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18600225 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18600225 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18600225 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320701B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ID4 Monoclonal antibody specifically detects ID4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ID4
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon PCRP-ID4-1A10
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias bHLHb27BHLHB27, Class B basic helix-loop-helix protein 27, DNA-binding protein inhibitor ID-4, IDB4, Inhibitor of DNA binding 4, inhibitor of DNA binding 4, dominant negative helix-loop-helix protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa 62-112) of human ID4 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3400
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.