Learn More
Idelalisib, Mikromol
Artikelnummer. 30460861
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30460861 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30460861 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3789.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Idelalisib, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Idelalisib
CAS 870281-82-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Idelalisib
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H18 F N7 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym GS-1101, Idelalisib, CAL-101
InChI-Formel InChI=1S/C22H18FN7O/c1-2-15(28-20-18-19(25-11-24-18)26-12-27-20)21-29-16-10-6-9-14(23)17(16)22(31)30(21)13-7-4-3-5-8-13/h3-12,15H,2H2,1H3,(H2,24,25,26,27,28)/t15-/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES FC1=CC=CC(N=C([C@@H](NC2=C(N=CN3)C3=NC=N2)CC)N4C5=CC=CC=C5)=C1C4=O
IUPAC-Name 5-Fluor-3-phenyl-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)propyl]-4(3H)-chinazolinon
Molekulargewicht (g/mol) 415.4