Learn More
IDO-IN-4, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483637
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16483637 50 mg -
16460306 2 mg 2 Milligramm
16427628 10 mg 10 Milligramm
16420098 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483637 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18769
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress IDO-IN-4 is an indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO-1) inhibitor, extracted from patent WO2014150677A1, Compound example 1 enantiomer 1.
IDO-IN-4 is an indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO-1) inhibitor, extracted from patent WO2014150677A1, Compound example 1 enantiomer 1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IDO-IN-4
Physikalische Form Solid
CAS 1629125-65-0
Farbe Off-White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H35N3O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (228.53 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C)C=C1)NC2=CC([C@@H](C3)[C@@H]3C(O)=O)=CC=C2N(CC(C)C)CC(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 437.57
Formelmasse 437.57
Reinheit (%) 98.11%
Güte Research