Learn More
Tocris Bioscience™ IDRA 21
Inhibits AMPA receptor desensitization
Spezifikation
Reinheit >98%
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Inhibits AMPA receptor desensitization and enhances cognition by a related mechanism. More able to cross the blood-brain barrier than cyclothiazide (Cat. No. 0713).
Spezifikation
Spezifikation
>98%
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.