Learn More
IDRA-21, TRC
Artikelnummer. 30396061
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30396061 25 mg
30398065 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30396061 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI23250025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22503-72-6
Summenformel C8H9ClN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 232.69
Synonym 7-Chloro-3,4-dihydro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-Dioxide
IUPAC-Name 7-Chloro-3-Methyl-3,4-Dihydro-2H-1λ^{6},2,4-Benzothiadiazin 1,1-Dioxid
SMILES CC1Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IDRA-21
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H9ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-5,10-11H,1H3
Formelmasse 232.0073