Learn More
IDUA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16846635 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16846635 150 μL 150 Mikroliter
16856635 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16846635
Marke: Proteintech 551581AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is specific to IDUA.
IDUA encodes an enzyme that hydrolyzes the terminal alpha-L-iduronic acid residues of two glycosaminoglycans, dermatan sulfate and heparan sulfate. This hydrolysis is required for the lysosomal degradation of these glycosaminoglycans.
Spezifikation
Antigen IDUA
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.13 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen IDUA
Gen-Zugriffsnummer P35475, P48441
Gen-Alias Alpha L iduronidase, IDA, IDUA, iduronidase, alpha L, MPS1
Gensymbole IDUA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 15932, 3425, 360904
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG