Learn More
Brady™ IDXPERT™ und LABXPERT™ Etiketten zur allgemeinen Kennzeichnung
Beschreibung
- Bedruckbares, permanentes Vinylband für den Innen- und Außenbereich für IDXPERT- und LABXPERT-Drucker
- Erhältlich in zahlreichen Farben und mit verschiedenen Septen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 |
| Beschreibung | Kompatible Oberfläche: Pulverbeschichtet, rau, glatt, strukturiert |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent, Niedrige Temperatur |
| Farbe | Weiß, Blau |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Vinyl (B-595) |
| Produkttyp | IDXPERT und LABXPERT Etikett |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Laborkennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | iDXPERT Drucker und LabXpert Etikettendrucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |