Learn More
Ifenprodil Hemitartrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041982
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 15443619
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60932.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
NMDA-Rezeptor-Antagonist, der an der Polyamin-Stelle wirkt
NMDA receptor antagonist, acting at the polyamine site
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23210-56-2
Summenformel C21H27NO2
Molekulargewicht (g/mol) 325.452
MDL-Nummer MFCD01529999
InChI-Schlüssel UYNVMODNBIQBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ifenprodil, vadilex, ifenprodil tartrate, dilvax, creocral, ifenprodil inn:dcf, ifenprodilum inn-latin, unii-r8oe3p6o5s, 4-2-4-benzylpiperidin-1-yl-1-hydroxypropyl phenol, r8oe3p6o5s
PubChem CID 3689
IUPAC-Name 4-[2-(4-Benzylpiperidin-1-yl)-1-hydroxypropyl]phenol
SMILES CC(C(C1=CC=C(C=C1)O)O)N2CCC(CC2)CC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ifenprodil hemitartrate
Farbe Weiß
Menge 10 mg
Merck Index 14,4895
Formelmasse 400.49
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver