Learn More
Tocris Bioscience™ Ifenprodil hemitartrate
Beschreibung
NMDA receptor antagonist, acting at the polyamine site. Also an α-adrenergic vasodilator. σ2 ligand displaying about 3-fold selectivity over σ1 sites.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ifenprodil hemitartrate |
| Menge | 50 mg |
| Summenformel | C46H60N2O10 |
| Formelmasse | 400.49 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 800.99 |