Learn More
Ifenprodil Hämitartrat, TRC
Artikelnummer. 30405533
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30405533 1 g 1 Gramm
30403094 250 mg -
30396591 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405533 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI2580001G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23210-58-4
Summenformel 2 C21 H27 N O2 . C4 H6 O6
Molekulargewicht (g/mol) 800.98
Synonym 1-Piperidineethanol, α-(4-hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1), 1-Piperidineethanol, 4-benzyl-α-(p-hydroxyphenyl)-β-methyl-, tartrate (salt) (8CI), 1-Piperidineethanol, α-(4-hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt) (9CI), 1-Piperidineethanol, α-(4-hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt), Ifenprodil L-(+)-tartrate, Ifenprodil tartrate
IUPAC-Name 4-[2-(4-Benzylpiperidin-1-yl)-1-Hydroxypropyl]phenol; (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioinsäure
SMILES CC(C(O)c1ccc(O)cc1)N2CCC(Cc3ccccc3)CC2.CC(C(O)c4ccc(O)cc4)N5CCC(Cc6ccccc6)CC5.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ifenprodil Hemitartrate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/2C21H27NO2.C4H6O6/c2*1-16(21(24)19-7-9-20(23)10-8-19)22-13-11-18(12-14-22)15-17-5-3-2-4-6-17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*2-10,16,18,21,23-24H,11-15H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
Formelmasse 800.4248