Learn More
Ifenprodil, TRC
Artikelnummer. 30394172
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30394172 50 mg
30390009 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30394172 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI25800350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23210-56-2
Summenformel C21H27NO2
Molekulargewicht (g/mol) 325.44
Synonym alpha-(4-Hydroxyphenyl)-beta-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidineethanol, (±)-Ifenprodil, 1-Methyl-2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl-1-(4-benzylpiperidine), 2-(4-Benzylpiperidino)-1-(1-hydroxyphenyl)-1-propanol, RC 61-91
IUPAC-Name 4-[2-(4-Benzylpiperidin-1-yl)-1-hydroxypropyl]phenol
SMILES CC(C(O)c1ccc(O)cc1)N2CCC(Cc3ccccc3)CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ifenprodil
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H27NO2/c1-16(21(24)19-7-9-20(23)10-8-19)22-13-11-18(12-14-22)15-17-5-3-2-4-6-17/h2-10,16,18,21,23-24H,11-15H2,1H3
Formelmasse 325.2042