missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IFI27 Antibody (CL14627) [PE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-26876PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IFI27 Monoclonal antibody specifically detects IFI27 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
| IFI27 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| FAM14D, Interferon alpha-induced 11.5 kDa protein, interferon alpha-inducible protein 27, mitochondrial, interferon, alpha-inducible protein 27,2310061N23Rik, Interferon-stimulated gene 12a protein, ISG12, ISG12(a), ISG12A, P27 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P40305, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer | |
| 3429 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry | |
| CL14627 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur