Learn More
Abnova™ IFITM1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T04)
Artikelnummer. 16172522
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16172522 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16172522 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. H00008519T04.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Human overexpression lysate
Spezifikation
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung IFITM1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer BC000897
Molekulargewicht Theoretical M.W. 13.9kDa
Plasmid pCMV-IFITM1 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell lysate was tested with anti-IFITM1 antibody (Mfr. No. H00008519-B02) by Western Blot.
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.