Learn More
Novus Biologicals™ IFN-alpha 1 Antibody (Chinese CDC patent anti-Interferon Alpha), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00 € - 920.00 €
Spezifikation
| Antigen | IFN-alpha 1 |
|---|---|
| Klon | Chinese CDC patent anti-Interferon Alpha |
| Anwendungen | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30047560
|
Novus Biologicals™
NBP3-28179-50ug |
50 μg |
213.00 €
50 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30044448
|
Novus Biologicals™
NBP3-28179-1mg |
1 mg |
920.00 €
1 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30045574
|
Novus Biologicals™
NBP3-28179-100ug |
100 μg |
338.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
IFN-alpha 1 Monoclonal antibody specifically detects IFN-alpha 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpezifikation
| IFN-alpha 1 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Cancer, Immunology, Innate Immunity | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| IFL;IFN;IFNA@;IFNA13;IFN-ALPHA;IFN-alphaD;Interferon alpha-1/13;leIF D | |
| IFNa1 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| Chinese CDC patent anti-Interferon Alpha | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P01562 | |
| 3439 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |