missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-alpha B2/IFN-alpha 8 Antibody (003), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18495688 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18495688 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18495688

Marke: Novus Biologicals NBP289440AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

IFN-alpha B2/IFN-alpha 8 Monoclonal antibody specifically detects IFN-alpha B2/IFN-alpha 8 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IFN-alpha B2/IFN-alpha 8
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 003
Konjugat Alexa Fluor 350
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias IFN-alpha-8, IFN-alphaB, interferon alpha type 201, interferon alpha-8, interferon alpha-B', Interferon alpha-B, Interferon alpha-B2, interferon, alpha 8, LeIF B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IFN-alpha B2/IFN-alpha 8 (NP_002161.2; Cys24-Glu189).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3445
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.