missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IFN-alpha B2/IFN-alpha 8 Antibody (003), DyLight 488, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IFN-alpha B2/IFN-alpha 8 Monoclonal antibody specifically detects IFN-alpha B2/IFN-alpha 8 in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IFN-alpha B2/IFN-alpha 8 |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 003 |
| Konjugat | DyLight 488 |
| Verdünnung | ELISA |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | IFN-alpha-8, IFN-alphaB, interferon alpha type 201, interferon alpha-8, interferon alpha-B', Interferon alpha-B, Interferon alpha-B2, interferon, alpha 8, LeIF B |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IFN-alpha B2/IFN-alpha 8 (NP_002161.2; Cys24-Glu189). |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?