missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-alpha/beta R1 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18605169 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18605169 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18605169 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP232196AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IFN-alpha/beta R1 Polyclonal antibody specifically detects IFN-alpha/beta R1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IFN-alpha/beta R1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 532
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias alpha-type antiviral protein, AVP, beta-type antiviral protein, CRF2-1, Cytokine receptor class-II member 1, Cytokine receptor family 2 member 1, human interferon-alpha receptor (HuIFN-alpha-Rec)10IFRC, IFN-alpha/beta receptor 1, IFN-alpha-REC, IFNAR, IFNBR, IFN-R-1, interferon (alpha, beta and omega) receptor 1, interferon alpha/beta receptor 1, interferon-alpha/beta receptor alpha chain, interferon-beta receptor 1, Type I interferon receptor 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 507 to 557 of human Interferon (alpha, beta and omega) Receptor 1 using the numbering given in entry NP_000620.2 (GeneID 3454).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3454
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.