Learn More
Novus Biologicals™ IFN-alpha/beta R1 Antibody (Medarex patent anti-IFNAR-1) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00 € - 920.00 €
Spezifikation
Antigen IFN-alpha/beta R1
Klon Medarex patent anti-IFNAR-1
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30045485
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28805-50ug
50 μg
213.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30047014
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28805-1mg
1 mg
920.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30046835
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP3-28805-100ug
100 μg
338.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IFN-alpha/beta R1 Monoclonal antibody specifically detects IFN-alpha/beta R1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
IFN-alpha/beta R1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Neuroscience, Phospho Specific
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
alpha-type antiviral protein, AVP, beta-type antiviral protein, CRF2-1, Cytokine receptor class-II member 1, Cytokine receptor family 2 member 1, human interferon-alpha receptor (HuIFN-alpha-Rec)10IFRC, IFN-alpha/beta receptor 1, IFN-alpha-REC, IFNAR, IFNBR, IFN-R-1, interferon (alpha, beta and omega) receptor 1, interferon alpha/beta receptor 1, interferon-alpha/beta receptor alpha chain, interferon-beta receptor 1, Type I interferon receptor 1
IFNAR1
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Medarex patent anti-IFNAR-1
Monoclonal
Purified
RUO
Human
P17181
3454
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.