Learn More
IFN-alpha/beta R1 Antibody (Medarex patent anti-IFNAR-1) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30168127
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30168127 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30168127
Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328805JF585
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human Monoclonal Antibody
IFN-alpha/beta R1 Monoclonal antibody specifically detects IFN-alpha/beta R1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IFN-alpha/beta R1
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon Medarex patent anti-IFNAR-1
Konjugat Janelia Fluor 585
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias alpha-type antiviral protein, AVP, beta-type antiviral protein, CRF2-1, Cytokine receptor class-II member 1, Cytokine receptor family 2 member 1, human interferon-alpha receptor (HuIFN-alpha-Rec)10IFRC, IFN-alpha/beta receptor 1, IFN-alpha-REC, IFNAR, IFNBR, IFN-R-1, interferon (alpha, beta and omega) receptor 1, interferon alpha/beta receptor 1, interferon-alpha/beta receptor alpha chain, interferon-beta receptor 1, Type I interferon receptor 1
Wirtsspezies Human
Immunogen IFNAR1
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience, Phospho Specific
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3454
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1