missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IFN-alpha/beta R2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18281731 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18281731 0.1 mg 0.10 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18281731

Marke: Novus Biologicals NBP120934

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

IFN-alpha/beta R2 Polyclonal specifically detects IFN-alpha/beta R2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IFN-alpha/beta R2
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.2 ug/mL, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/mL, Peptide ELISA Detection limit 1:32000
Zusammensetzung Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_000865.2
Gen-Alias beta receptor10, human interferon alpha, human interferon alpha/beta receptor, IFNABR, IFN-alpha binding protein, IFN-alpha/beta receptor 2, IFN-alpha-REC, IFNARB, IFN-R, IFN-R-2, interferon (alpha, beta and omega) receptor 2, Interferon alpha binding protein, interferon alpha/beta receptor 2, interferon-alpha/beta receptor beta chain, Type I interferon receptor 2
Gensymbole IFNAR2
Wirtsspezies Goat
Immunogen Peptide with sequence SYDSPDYTDESCT corresponding to internal region according to NP_000865.2 NP_997467.1, NP_997468.1 .
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3455
Testspezifität This antibody is expected to recognize all three reported isoforms (NP_000865.2 ; NP_997467.1; NP_997468.1 )
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.