Learn More
IFN-alpha G/IFNA5 Antibody (102), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18418337 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18418337 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18418337
Marke: Novus Biologicals NBP289436MFV450
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
IFN-alpha G/IFNA5 Monoclonal antibody specifically detects IFN-alpha G/IFNA5 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IFN-alpha G/IFNA5
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 102
Konjugat mFluor Violet 450 SE
Verdünnung Sandwich ELISA Capture
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias IFN-alpha-5, IFN-alphaG, INFA5, interferon alpha-5, Interferon alpha-61, Interferon alpha-G, interferon, alpha 5, LeIF G
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human IFN-alpha G/IFNA5 (Uniprot#: P01569; Met1-Glu189).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3442
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG