Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Maus IFN-alpha/IFN-beta-Panel, 2-Plex
Artikelnummer. 17024457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17024457 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17024457 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EPX02A22187901
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermöglicht die Untersuchung der Immunfunktion durch die Analyse von 2 Proteinzielen in einem einzigen Well mit Luminex xMAP Technologie
The ProcartaPlex Mouse IFN-alpha/IFN-beta Panel 2plex enables researchers to explore immune function by analyzing 2 protein targets in a single well using Luminex xMAP technology. IFN alpha and IFN beta have immunomodulatory activities and play important roles in antiviral responses and antiproliferative mechanisms. The panel is provided in a ready-to-use format with individual vials of capture and detection reagents formulated at 1X concentration, requiring less pipetting and experimental setup. It is not combinable with simplexes or other panels.
ProcartaPlex preconfigured panels are extensively tested for analyte combinability, interference, and cross-reactivity to provide the highest level of validation and precision. All ProcartaPlex panels are supplied with the necessary reagents to perform the assay.
ProcartaPlex multiplex panels are available in multiple formats across six species (human, mouse, rat, nonhuman primate, porcine, and canine). Visit our ProcartaPlex Immunoassays page for more information and available products.
Target list [bead region]: IFN alpha [30], IFN beta [77]
Das ProcartaPlex 2-Plex-Panel IFN alpha/IFN beta (Hund) ermöglicht Forschern die Untersuchung der Immunfunktion durch die Analyse von 2 Proteinzielen in einem einzigen Well mit Luminex xMAP Technologie. IFN Alpha und IFN Beta weisen immunmodulatorische Aktivitäten auf und spielen eine wichtige Rolle bei antiviralen Reaktionen und antiproliferativen Mechanismen. Das Panel wird in einem gebrauchsfertigen Format mit einzelnen Fläschchen mit Fänger- und Nachweisreagenzien geliefert, die in 1x-Konzentration formuliert sind und weniger Pipettieren und Experimentieranordnung erfordern. Es ist nicht mit Simplexen oder anderen Panels kombinierbar.
ProcartaPlex vorkonfigurierte Panels werden umfassend auf die Kombinierbarkeit, Interferenz und Kreuzreaktivität von Analyten getestet, um ein Höchstmaß an Validierung und Präzision zu gewährleisten. Alle ProcartaPlex Panels werden mit den erforderlichen Reagenzien für den Assay geliefert.
ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund). Weitere Informationen und verfügbare Produkte finden Sie auf unserer ProcartaPlex-Immunoassays-Seite.
Zielliste [Bead-Region]: IFN-alpha [30], IFN-beta [77]
Über ProcartaPlex Assays für die Luminex Plattform
ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA, wobei zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, verwendet werden, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex Gerät zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 µl Plasma oder Serum oder 50 µl und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
Produktmerkmale:
• Reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse – dieses Panel wurde nach dem höchsten Industriestandard validiert und umfasst sowohl die Möglichkeit zur Kombination von Proteinzielen als auch einen Kreuzreaktivitätstest
• Mehr Ergebnisse pro Probe – gleichzeitige Messung mehrerer Proteinziele in einer einzigen Probe von 25 – 50 µl
• Bewährte Luminex Technologie – vielfach referenzierte Multiplexing-Plattform für den Nachweis und die Quantifizierung von Proteinen
ProcartaPlex Assays verwenden Luminex xMAP (Multianalyt-Profiling) Technologie für den gleichzeitigen Nachweis und die Quantifizierung von bis zu 65 Proteinzielen in einer einzigen Probe von 25 – 50 µl aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit präzisen Anteilen von roten und Infrarot-Fluorophoren gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erzeugen, die von den Luminex xMAP Detektionssystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) identifiziert werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay mit einem Bead konjugiert ist und nicht per Adsorption am Mikrotiterplatten-Well haftet, weshalb die ProcartaPlex Assay-Reagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. Mit ProcartaPlex Multiplex-Assays können mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profiliert werden, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA benötigt wird.
ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund). Weitere Informationen und verfügbare Produkte finden Sie unter thermofisher.com/procartaplex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Multiplex-Panel
Menge 96 Tests
Spezies Maus
Combinability Nicht kombinierbar
Assay-Empfindlichkeit: Siehe Analysezertifikat
Assay-Bereich Siehe Analysezertifikat
Format Multiplex-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminex™ Geräte
Produktlinie ProcartaPlex
Probentyp Serum, Plasma, Zellkulturüberstände, Plasma, Cell Culture Supernatants
Probenvolumen Serum/Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl
Inhalt und Lagerung
  • 2 Fläschchen Maus-Standard-Mix 1B (gefriergetrocknet)
  • 2 Fläschchen Maus-Standard IFN Beta (lyophilisiert)
  • 1 Fläschchen Capture-Beads-Mix (1x)
  • 1 Fläschchen biotinylierter Detektionsantikörper-Mix (1x)
  • 1 Flasche Lesepuffer (1x)
  • 1 Flasche Streptavidin-PE (1x)
  • 1 Flasche Universeller Assay-Puffer (1X)
  • 1 Flasche Waschpuffer (10x)
  • Streifen mit 8 Röhrchen
  • Klebefolie
  • 96-Well-Platte mit flachem Boden, schwarz
  • Bei 2 ° bis 8 °C lagern
Versandbedingung Nasseis
Research Area Immunology